Learn More
1-Bromeicosan, TRC
Artikelnummer. 30335295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335295 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6788382.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoeicosane
CAS 4276-49-7
Summenformel C20H41Br
Menge 2.5 g
Synonym 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 1-Bromicosan
Molekulargewicht (g/mol) 361.44
Formelmasse 360.2392