Learn More
(1-Bromethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30348598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348598 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1514111G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Bromoethyl)benzene
CAS 585-71-7
Summenformel C8H9Br
Menge 1 g
Synonym Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
SMILES CC(Br)c1ccccc1
IUPAC-Name 1-Bromethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
Formelmasse 183.9888