Learn More
1-Bromheptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477916
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477916 5000 g 5000 Gramm
11467916 250 g 250 Gramm
11457916 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14031.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromheptan ist ein wichtiges Material für die Vorstufe und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Entzündbar und inkompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-04-9
Summenformel C7H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 179.10
MDL-Nummer MFCD00000273
InChI-Schlüssel LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC-Name 1-Bromheptan
SMILES CCCCCCCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromoheptane
Schmelzpunkt -58°C
Dichte 1.139
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4499
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1697160
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 179.11
Reinheit (%) ≥98%