Learn More
1-Bromhexadecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromohexadecane |
| CAS | 112-82-3 |
| Summenformel | C16H33Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Hexadecyl Bromide, Cetyl Bromide, Hexadecyl Bromide, NSC 4193, Palmityl Bromide, n-Hexadecyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Bromhexadecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 305.34 |
| Formelmasse | 304.1766 |