missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromohexane-1,1-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromohexane-1,1-D2 |
| CAS | 78904-38-8 |
| Summenformel | C6 D2 H11 Br |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Hexane-1,1-d2, 1-bromo- (9 CI, ACI), 1-Bromohexane-1,1-d2 (ACI), 1-Bromohexane-1,1-D2, 1-Bromohexane-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)CCCCC |
| IUPAC-Name | 1-bromo-1,1-dideuteriohexane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.0837 |
| Formelmasse | 166.0326 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur