Learn More
1-Bromisochinolin ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10320634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10320634 5 g Glasflasche 5 Gramm
10415485 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10320634
Marke: Thermo Scientific 392590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1532-71-4 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1532-71-4
MDL-Nummer MFCD00234478
InChI-Schlüssel YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 1-bromo, 1-bromo-isoquinoline, bromoisoquinoline, zlchem 702, pubchem6211, acmc-1bqnj, 1-bromoisoquinoline, abbypharma ap-12-10888
PubChem CID 640963
IUPAC-Name 1-Bromisochinolin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoisoquinoline
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 47.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6BrN
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 208.058
Formelmasse 208.05
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromoisoquinoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.