Learn More
1-(Brommethyl)-2-nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30348171
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348171 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348171 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6856905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene
CAS 3958-60-9
Summenformel C7H6BrNO2
Menge 5 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl Bromide, NSC 95415, o-(Bromomethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-o-nitrotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
IUPAC-Name 1-(Bromethyl)-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
Formelmasse 214.9582