Learn More
1-(Brommethyl)-2-nitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 3958-60-9 |
| Summenformel | C7H6BrNO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl Bromide, NSC 95415, o-(Bromomethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-o-nitrotoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1CBr |
| IUPAC-Name | 1-(Bromethyl)-2-Nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.03 |
| Formelmasse | 214.9582 |