Learn More
1-(Bromomethyl)adamantan, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. p-4509718
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10509852
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB13836DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 14651-42-4
Summenformel C11H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 229.161
InChI-Schlüssel RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane
PubChem CID 1416304
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)adamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)adamantane
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.16
Reinheit (%) 97%