Learn More
1-(Bromomethyl)adamantan, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10509852
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10509852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10396494 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10509852
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB13836DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 14651-42-4
Summenformel C11H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 229.161
InChI-Schlüssel RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane
PubChem CID 1416304
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)adamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)adamantane
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.16
Reinheit (%) 97%