Learn More
1-(Brommethyl)naphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471169 25 g 25 Gramm
15481169 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64116.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3163-27-7 | Molecular Formula: C11H9Br | Molecular Weight: 221.097 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3163-27-7
Summenformel C11H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.097
MDL-Nummer MFCD00010804
InChI-Schlüssel RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389
PubChem CID 137844
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)naphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)naphthalene
Farbe Weiß
Dichte 1.44 g/mL
Siedepunkt 213°C (100 mmHg)
Brechungsindex 1.66
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 742417
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver