Learn More
1-Bromnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11984511 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10234420 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10488050 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984511 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107150025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-11-9 , 580-13-2
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
MDL-Nummer MFCD00003868
InChI-Schlüssel DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC-Name 1-Bromnaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromonaphthalene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung 180°C
Schmelzpunkt -1.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.4890g/mL
Siedepunkt 279.0°C to 281.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2.5% max. 2-Bromonaphthalene (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H7Br
Strukturformel C10H7Br
Brechungsindex 1.6560 to 1.6590
Menge 2.5 L
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Relative Dichte 1.489
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Formelmasse 207.07
Dampfdruck 14.8hPa at 20°C
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit