Learn More
1-Bromnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021689
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498086 50 g 50 Gramm
11408096 250 g 250 Gramm
11488086 1000 g 1000 Gramm
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11498086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14122.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Bromnaphthalin wird in der organischen Synthese und bei der Refraktometrie von Fetten verwendet. Kommt bei der Herstellung von N-Aryl-Imidazolen und Diarylethern zum Einsatz. Wird zur Bestimmung des Brechungsindex von Kristallen und des Wassergehalts von Alkoholen herangezogen. Kommt bei der Vorbereitung der glutathionperoxidase-ähnlichen antioxidativen Aktivität von Diaryldiseleniden zum Einsatz. Dient darüber hinaus als Lösungsmittel zur Exfolation und Dispersion von Hexabenzocoronen. Wird außerdem als Kältemittel und als Substanz mit Lösungsmittel-Molekulargewicht verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Ethanol, Ether, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-11-9
Summenformel C10H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
MDL-Nummer MFCD00003868
InChI-Schlüssel DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC-Name 1-Bromnaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromonaphthalene
Schmelzpunkt °C to 2°C to 0°C
Dichte 1.485
Siedepunkt 279°C to 281°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.657
Menge 50 g
Beilstein 1906414
Merck Index 14,1425
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 207.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromonaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromonaphthalene