Learn More
1-Bromonaphthalin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
100 ml, kunststoffbeschichtete Glasflasche
Specifications
Specifications
| CAS | 90-11-9 |
| Schmelzpunkt | -1°C |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 279°C |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Summenformel | C10H7Br |
| MDL-Nummer | 3868 |
| Menge | 100 mL |
| Formelmasse | 207.07g/mol |
| Physikalische Form | Flüssig |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Bromonaphthalene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Naphthalene, 1-bromo-, Naphthalene, 2-bromo-