Learn More
1-Bromononane-1,1,2,2-d4, CDN
Artikelnummer. 30326419
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326419 0.1 g 0.10 Gramm
30314063 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326419 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND79690.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromononane-1,1,2,2-D4
CAS 284474-44-8
Summenformel C9 D4 H15 Br
Menge 0.1 g
Synonym Nonane-1,1,2,2-d4, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromononane-1,1,2,2-d4, 1-Bromononane-1,1,2,2-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCC
IUPAC-Name 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriononane
Molekulargewicht (g/mol) 211.1758
Formelmasse 210.0921 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity