Learn More
1-Bromnonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10439590 25 g Glasflasche 25 Gramm
10050630 100 g Glasflasche 100 Gramm
10299483 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10439590 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107200250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-58-3
Summenformel C9H19Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.15
MDL-Nummer MFCD00000278
InChI-Schlüssel AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC-Name 1-Bromnonan
SMILES CCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromononane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 201.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8Br
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
Menge 25 g
Beilstein 01, I, 63
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 207.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromononane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.