Learn More
1-Bromoctan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427756 5000 g 5000 Gramm
11417756 250 g 250 Gramm
11407756 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14722.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
1-Bromooctane is used in organic synthesis. It is also used as an extraction solvent in the determination of volatile organic compounds present in water samples. Further, it is used in the preparation of quaternary ammonium chloride-modified poly(propylenimine) dendrimers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromoctan wird in der organischen Synthese verwendet. Wird auch als Extraktionslösungsmittel bei der Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen in Wasserproben verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von mit quaternärem Ammoniumchlorid-modifizierten Poly(Propylenimin)-Dendrimeren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-83-1
Summenformel C8H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 193.13
MDL-Nummer MFCD00000276
InChI-Schlüssel VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC-Name 1-Bromotan
SMILES CCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctane
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 1.114
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)7Br
Brechungsindex 1.4518
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1733136
Merck Index 14,6764
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 193.13
Reinheit (%) ≥98%