Learn More
1-Bromoctan (Octylbromid), TRC
Artikelnummer. 30421053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421053 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2730901G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctane(Octyl Bromide)
CAS 111-83-1
Summenformel C8H17Br
Menge 1 g
Synonym 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCBr
IUPAC-Name 1-Bromotan
Molekulargewicht (g/mol) 193.12
Formelmasse 192.0514