Learn More
1-Brompentadecan, TRC
Artikelnummer. 30344050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344050 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68615550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentadecane
CAS 629-72-1
Summenformel C15H31Br
Menge 50 g
Synonym NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 1-Brompentadecan
Molekulargewicht (g/mol) 291.31
Formelmasse 290.1609