Learn More
1-Brompentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Brompentan wird in einer Vielzahl von organischen Synthesen verwendet. Es wird in eisenkatalysierten Alkylierungen aromatischer Grignard-Reagenzien durch Kreuzkupplung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und löslich in Alkohol. Mischbar in Diethylether.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromopentane |
| Schmelzpunkt | -95°C |
| Dichte | 1.215 |
| Siedepunkt | 127°C to 129°C |
| Flammpunkt | 31°C (87°F) |
| Geruch | Ether-like |
| Brechungsindex | 1.4436 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1730981 |
| Mehr anzeigen |