Learn More
1-Bromperfluoroctan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420647 5 g 5 Gramm
11410647 1 g 1 Gramm
11430647 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22470.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Bromperfluoroctan und 1-Bromheptadecafluoroctan (Perfluoroctylbromid) können als Kontrastmittel im Gefäßsystem für die Fluor-19-Magnetresonanztomographie oder als synthetische Sauerstoffträger verwendet werden. Sie werden als O2-Träger in einigen Emulsionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423-55-2
Summenformel C8BrF17
Molekulargewicht (g/mol) 498.97
MDL-Nummer MFCD00042082
InChI-Schlüssel WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC-Name 1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Bromoperfluorooctane
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 1.93
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)7Br
Brechungsindex 1.305
Menge 5 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 498.98
Reinheit (%) ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.