Learn More
1-Bromperfluoroctan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430647 25 g 25 Gramm
11410647 1 g 1 Gramm
11420647 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22470.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Bromperfluoroctan und 1-Bromheptadecafluoroctan (Perfluoroctylbromid) können als Kontrastmittel im Gefäßsystem für die Fluor-19-Magnetresonanztomographie oder als synthetische Sauerstoffträger verwendet werden. Sie werden als O2-Träger in einigen Emulsionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423-55-2
Summenformel C8BrF17
Molekulargewicht (g/mol) 498.97
MDL-Nummer MFCD00042082
InChI-Schlüssel WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC-Name 1-Brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoperfluorooctane
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 1.93
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)7Br
Brechungsindex 1.305
Menge 25 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 498.98
Reinheit (%) ≥98%