Learn More
1-Brompinacolon, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromopinacolon wird als Zwischenprodukt für Triazol-Verbindungen verwendet (eine 5-gliedrige Ringstrukturverbindung enthält drei Nitrogene und zwei Kohlenstoffe im Ring), die biologische Aktivitäten, z. B. antivirale, antibakterielle, antimykotische und antituberkulöse, haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wärme und Licht.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromopinacolone |
| Schmelzpunkt | -10°C |
| Dichte | 1.333 |
| Siedepunkt | 189°C to 192°C |
| Flammpunkt | 75°C (167°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.4655 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 506485 |
| Mehr anzeigen |