Learn More
1-Brompinacolon, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080915
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413404
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10655.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.057 g/mol
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromopinacolon wird als Zwischenprodukt für Triazol-Verbindungen verwendet (eine 5-gliedrige Ringstrukturverbindung enthält drei Nitrogene und zwei Kohlenstoffe im Ring), die biologische Aktivitäten, z. B. antivirale, antibakterielle, antimykotische und antituberkulöse, haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wärme und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-26-1
Summenformel C6H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 179.057
MDL-Nummer MFCD00000206
InChI-Schlüssel SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC-Name 1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopinacolone
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.333
Siedepunkt 189°C to 192°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4655
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 506485
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 179.06
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromopinacolone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one