Learn More
1-Brompinacolon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromopinacolone |
| CAS | 5469-26-1 |
| Summenformel | C6H11BrO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-Bromo-3,3'-dimethyl-2-butanone, 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Bromide, Bromomethyl tert-butyl Ketone, Bromomethyl tert-Butyl Ketone, Bromopinacolone, NSC 25307, Pivaloylmethyl Bromide, tert-Butyl Bromomethyl Ketone, alpha-Bromopinacolone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CBr |
| IUPAC-Name | 1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.05 |
| Formelmasse | 177.9993 |