Learn More
1-Bromopropane-3,3,3-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromopropane-3,3,3-d3 |
| CAS | 61809-88-9 |
| Summenformel | C3 D3 H4 Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Propyl Bromide-d3, 3-Bromopropane-d3, Abzol JG-d3, Ascusol MC-d3, Drysolv-d3, Leksol-d3, Propyl Bromide-d3, n-Propyl Bromide-d3; |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCBr |
| IUPAC-Name | 3-bromo-1,1,1-trideuteriopropane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.01 |
| Formelmasse | 124.9919 g/mol |
| Mehr anzeigen |