Learn More
1-Brompropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080780
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5000 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält ozonabbauende Substanzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11438693
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10461.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält ozonabbauende Substanzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 106-94-5 | C3H7Br | 122.993 g/mol
1-Bromopropane is used as a solvent for adhesives, degreasing plastics and optics. It is used in the production of asphalt, synthetic fiber and aerosols. It is employed for cleaning the metal surfaces, electronic circuit boards, and multi-layered OLEDs (Organic Light Emitting Diodes). It serves to replace perchloroethylene as a dry cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brompropan wird als Lösungsmittel für Klebstoffe, Entfettung von Kunststoffen und Optik verwendet. Wird bei der Herstellung von Asphalt, Synthetikfasern und Aerosolen verwendet. Wird zur Reinigung der Metalloberflächen, elektronischen Leiterplatten und mehrschichtigen OLEDs (Organic Light Emitting Diodes) eingesetzt. Dient als Ersatz für Perchlorethylen als Lösungsmittel für die chemische Reinigung.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Wasser und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-94-5
Summenformel C3H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 122.993
MDL-Nummer MFCD00000254
InChI-Schlüssel CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
IUPAC-Name 1-Brompropan
SMILES CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopropane
Schmelzpunkt -110°C
Dichte 1.353
Siedepunkt 70°C to 71°C
Flammpunkt 21°C (70°F)
Strukturformel CH3CH2CH2Br
Brechungsindex 1.434
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2344
Beilstein 505936
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7845
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,water and diethyl ether.
Formelmasse 123
Reinheit (%) 99%