Learn More
1-Brompropan, TRC
Artikelnummer. 30341409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341409 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30341409 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB687135500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopropane
CAS 106-94-5
Summenformel C3 H7 Br
Menge 500 g
Synonym 1-Bromopropane, 1-Propyl bromide, 3-Bromopropane, Abzol JG, Ascusol MC, Drysolv, Leksol, PS Cleaner, Propyl bromide, n-Propyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCBr
IUPAC-Name 1-Brompropan
Molekulargewicht (g/mol) 122.99
Formelmasse 121.9731