Learn More
1-Brompyren, TRC
Artikelnummer. 30342908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342908 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6869801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopyrene
CAS 1714-29-0
Summenformel C16H9Br
Menge 1 g
Synonym 1-Bromopyrene, 3-Bromopyrene
InChI-Formel InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 1-Brompyren
Molekulargewicht (g/mol) 281.15
Formelmasse 279.9888