Learn More
1-Bromotridecane-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d9, CDN
Artikelnummer. 30321939
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321939
Marke: CDN CDND79820.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromotridecane-10,10,11,11,12,12,13,13,13-D9
Summenformel C13 D9 H18 Br
Menge 0.1 g
Synonym 13-Bromotridecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Bromotridecane-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d9, 1-Bromotridecane-10,10,11,11,12,12,13,13,13-D9, 1-Tridecyl-10,10,11,11,12,12,13,13,13-d9 bromide
InChI-Formel InChI=1 S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 13-bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuteriotridecane
Molekulargewicht (g/mol) 272.3129
Formelmasse 271.1861 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity