Learn More
1-Bromundecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromoundecane is used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromundecan wird bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien verwendet, indem es mit Mg in THF (Tetrahydrofuran) reagiert. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromoundecane |
| Schmelzpunkt | -9°C |
| Dichte | 1.052 |
| Siedepunkt | 112°C to 114°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.4563 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1098390 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 235.22 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.