Learn More
Riedel-de Haën 1-Butanol
Artikelnummer. 15965460
Change view
Click to view available options
Menge:
45 L
Packungsgröße:
45 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15965460 45 L 45 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15965460 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 3306545L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1-Butanol, Puriss. pa, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC).
  • ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
  • Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
  • Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
  • Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
pH 7 at 60 g/l (20°C)
Schmelzpunkt <-90°C
CAS 71-36-3
Farbe Farblos
Dichte 0.81 g/cm3 (20°C)
Menge 45 L
Flammpunkt 9.4 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Summenformel C4H10O
Strukturformel CH3(CH2)3OH
Dampfdruck 6.7 hPa (20°C)
MDL-Nummer MFCD00002964
Viskosität 2.95 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 969148
Synonym n-Butanol, Butyl alcohol
Siedepunkt 119°C (1.013 hPa)
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
IUPAC-Name Butan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.