Learn More
1 – Butanol, 99,9 %, Solstice
Artikelnummer. 15665800 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
20 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
4 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15665800 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15608430 100 ml Aluminiumflasche 4 Liter
15615800 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15625800 1 l Edelstahlkanne 1 Liter
15635800 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15655800 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15645800 20 l Glasflasche 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15665800 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 5379936X1L
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99.9 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für analytische und chemische Labore: Lösungsmittel, – ACS-spezifische Anwendungen (HPLC), ACS-Allgebrauchsmittel, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen. Anorganische Chemische – Synthese und anorganische Chemie, einschließlich ätherischer Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt ≤-90 °C
Farbe Farblos
Aussehen Flüssig
Dichte 0,81 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 11.2 %
Zündpunkt 649 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OH
UN-Nummer UN1120
Beilstein 969148
Siedepunkt 119 °C
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
Formelmasse 74,12 g/mol
Reinheit (%) 99 %