Learn More
1-Butanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
2,5 l
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -89°C |
| CAS | 71-36-3 |
| Farbe | Max. 10 (APHA) |
| Dichte | 0.812 g/cm³ (20°C) |
| Siedepunkt | 117.6°C (1013 hPa) |
| Menge | 2.5 L |
| Flammpunkt | 30°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | min. 99.4% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.