Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15684610
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15684610
Marke: Honeywell-Chromasolv 34867100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für HPLC, Spektrophotometrie und Umwelttests.
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt -90 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.81 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 116 °C bis 118 °C
Menge 100 ml
Brechungsindex n20/D1.399
Strukturformel CH3(CH2)3OH
MDL-Nummer MFCD00002964
Beilstein 969148
Synonym Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV™ Plus