Learn More
1-Butanol, UltraPure, spektralphotometrische Qualität, ≥99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398377
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11398377 4 x 1 L 4 Liter
11378377 1 L 1 Liter
11388377 4 L 4 Liter
3 options
Artikelnummer. 11398377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032443.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol is primarily used as a solvent, as an intermediate in chemical synthesis, and as a fuel. It is also used as a paint thinner and a solvent in other coating applications where it is used as a relatively slow evaporating latent solvent in lacquers and ambient-cured enamels. It finds other uses such as a component of hydraulic and brake fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
pH 7
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
Dichte 0.810 g/mL
Siedepunkt 117°C to 118°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Brechungsindex 1.399
Strukturformel CH3(CH2)3OH
UN-Nummer UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Spektrophotometrisch