Learn More
1-Butenylethylether, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352689 100 g 100 Gramm
11332689 5 g 5 Gramm
11342689 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26720.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 929-05-5 | C6H12O | 100.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 929-05-5
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD03427069
InChI-Schlüssel AQTYNINXYJFSHD-AATRIKPKSA-N
Synonym e-1-ethoxybut-1-ene, 1-butenyl ethyl ether, 1e-1-ethoxybut-1-ene, 1-ethoxybut-1-ene, 1-ethoxy-1-butene, cis-1-butenyl ethyl ether, trans-1-butenyl ethyl ether, 1-butene, 1-ethoxy-, e, trans-1-ethoxy-1-butene, 1e-1-butenyl ethyl ether #
PubChem CID 5364930
IUPAC-Name (E)-1-Ethoxybut-1-en
SMILES CCC=COCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butenyl ethyl ether
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.779
Siedepunkt 94°C to 95°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Strukturformel CH3CH2CH=CHOCH2CH3
Brechungsindex 1.406
Menge 100 g
UN-Nummer UN3271
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%