Learn More
1-Butoxy-4-Eth-1-ynylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572262 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10282912 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572262 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09896DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 79887-15-3
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
MDL-Nummer MFCD00173878
InChI-Schlüssel JMLXBCSKFMMFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butoxy-4-eth-1-ynylbenzene, benzene,1-butoxy-4-ethynyl, 4-n-butoxyphenylacetylene, 4-butoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-4-butoxybenzene, 1-butoxy-4-ethynyl-benzene
PubChem CID 2775120
IUPAC-Name 1-Butoxy-4-Ethynylbenzol
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butoxy-4-eth-1-ynylbenzene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OC6H4Cidentical toCH
Menge 1 g
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%