Learn More
1-Butylphosphonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479116 5 g 5 Gramm
15473167 1 g 1 Gramm
11489116 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17983.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3321-64-0 | C4H11O3P | 138.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3321-64-0
Summenformel C4H11O3P
Molekulargewicht (g/mol) 138.10
MDL-Nummer MFCD00012295
InChI-Schlüssel UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphosphonic acid, 1-butanephosphonic acid, butylphosphonate, 1-butylphosphonic acid, phosphonic acid, butyl, n-butyl phosphonic acid, acmc-1cr41
PubChem CID 76839
ChEBI CHEBI:41384
IUPAC-Name Butylphosphonsäure
SMILES CCCCP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butylphosphonic acid
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1749026
Formelmasse 138.1
Reinheit (%) 98%