Learn More
1-(Carboxymethyl)cyclohexancarbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30049929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049929 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30049929 Supplier Mikromol Supplier No. MM0684.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(Carboxymethyl)cyclohexancarbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 67950-95-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H14 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Gabapentin Imp. E (EP), Gabapentin USP Related Compound E, Gabapentin USP RC E, 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Related Compound E, Gabapentin Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
IUPAC-Name 1-(Carboxymethyl)Cyclohexan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Menge 25 mg
Formelmasse 186,0892 g/mol