Learn More
Integra Biosciences™ Ein-Kanal-Adapter
Click to view available options
Typ:
1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 150 mm
1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
1-Kanal-Adapter für Einmal-Spitzen (Pckg. zu 5)
1-Kanal-Adapter mit Auswerfer für GripTips
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Einkanaliger Adapter zur Verwendung mit VACUBOY-Handbediengerät.
Der VACUBOY-Handbediener kann mit dem VACUSAFE Komfortvakuumsystem verwendet werden. Ermöglicht eine zuverlässige, präzise und bequeme Entsorgung von flüssigen Rückständen:
Der VACUBOY-Handbediener kann mit dem VACUSAFE Komfortvakuumsystem verwendet werden. Ermöglicht eine zuverlässige, präzise und bequeme Entsorgung von flüssigen Rückständen:
- Mit einem genau dosierten Volumen
- Ohne Tropfen
- Ohne Kontaminationsrisiko
- Ohne Ermüdung
- Energiesparend kann das Handbediengerät – das Herzstück des Systems – als 1- oder 8-Kanal-Absauggerät betrieben werden
- Alle mit Flüssigkeiten in Kontakt stehenden Teile sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1-channel stainless steel |
| Typ | 1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VACUBOY Handbediener |