Learn More
Integra Biosciences™ Ein-Kanal-Adapter
Artikelnummer. 11777312
Change view
Click to view available options
Typ:
1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 150 mm
1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
1-Kanal-Adapter für Einmal-Spitzen (Pckg. zu 5)
1-Kanal-Adapter mit Auswerfer für GripTips
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11777312 1-Kanal-Adapter mit Auswerfer für GripTips 1 Stück
10090272 1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 150 mm 1 Stück
10319341 1-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm 1 Stück
12964417 1-Kanal-Adapter für Einmal-Spitzen (Pckg. zu 5) 5 Stück
4 options
Artikelnummer. 11777312
Marke: Integra Biosciences™ 159027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit VACUBOY Handbediener.
Einkanaliger Adapter zur Verwendung mit VACUBOY-Handbediengerät. 
Der VACUBOY-Handbediener kann mit dem VACUSAFE Komfortvakuumsystem verwendet werden. Ermöglicht eine zuverlässige, präzise und bequeme Entsorgung von flüssigen Rückständen:
  • Mit einem genau dosierten Volumen
  • Ohne Tropfen
  • Ohne Kontaminationsrisiko
  • Ohne Ermüdung
  • Energiesparend kann das Handbediengerät – das Herzstück des Systems – als 1- oder 8-Kanal-Absauggerät betrieben werden
  • Alle mit Flüssigkeiten in Kontakt stehenden Teile sind autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung 1-channel
Typ 1-Kanal-Adapter mit Auswerfer für GripTips
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUBOY Handbediener