Learn More
1-(Chlor-1-pyrrolidinylmethylen)pyrrolidiniumhexafluorophosphat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440956 25 g 25 Gramm
15420956 1 g 1 Gramm
15430956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54247.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135540-11-3
Summenformel C9H16ClF6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 332.66
MDL-Nummer MFCD00191333
InChI-Schlüssel NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2736652
IUPAC-Name 1-[Chlor(pyrrolidin-1-ium-1-yliden)methyl]pyrrolidin;hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Menge 25 g
Beilstein 7898575
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 332.65
Reinheit (%) ≥98%