Learn More
1-Chlor-2,2,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328386 25 g 25 Gramm
11318386 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11328386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17315.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    160.65 € / 25 Gramm
    Sparen 17.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 26675-46-7 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether is a useful solvent for dispersing fluorinated materials.
For Research and Development use only. Not to be used in clinical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26675-46-7
Summenformel C3H2ClF5O
Molekulargewicht (g/mol) 184.49
MDL-Nummer MFCD00066609
InChI-Schlüssel PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
PubChem CID 3763
ChEBI CHEBI:6015
IUPAC-Name 2-Chlor-2-(difluormethoxy)-1,1,1-trifluorethan
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Farbe Farblos
Dichte 1.496g/mL
Siedepunkt 48°C to 49°C
Geruch Ether-like
Brechungsindex <1.3
Menge 25 g
Beilstein 1852087
Merck Index 14,5175
Formelmasse 184.49
Reinheit (%) 97%