Learn More
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434834 100 g 100 Gramm
11444834 500 g 500 Gramm
11454834 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11434834 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13774.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2,4-Dinitrobenzol wird zum Nachweis und der Bestimmung von Pyridinverbindungen verwendet. Es wurde als Alkylierungsmittel verwendet, um den Abbau von intrazellulärem Erythrozyten-Glutathion (GSH) zu bewerten. Stellt ein irreversibler Inhibitor der humanen Thioredoxin-Reduktase dar.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, heißem Alkohol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Ammoniak. Reagiert mit Hydrazinhydrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-00-7
Summenformel C6H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.55
MDL-Nummer MFCD00007075
InChI-Schlüssel VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC-Name 1-Chlor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Dichte 1.7
Siedepunkt 314°C to 316°C
Flammpunkt 186°C (366°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3441
Beilstein 613161
Merck Index 14,2136
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene