Learn More
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene |
| CAS | 97-00-7 |
| Summenformel | C6 H3 Cl N2 O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 1,3-Dinitro-4-chlorobenzene, 1-Chloro-2,4-nitrobenzene, 2,4-Dinitro-1-chlorobenzene, 2,4-Dinitrochlorobenzene, 2,4-Dinitrophenyl chloride, 2-Chloro-1,5-dinitrobenzene, 4-Chloro-1,3-dinitrobenzene, 6-Chloro-1,3-dinitrobenzene, CDNB, DNCB, Dinitrochlorobenzene, NSC 6292 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2,4-Dinitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.55 |
| Formelmasse | 201.9781 |