missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chloro-2-(dichlorophenylmethyl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30138613
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138613 2.5 g 2.50 Gramm
30003470 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138613 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3656852.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3509-85-1
Summenformel C13 H9 Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 271.57
Synonym (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
IUPAC-Name 1-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]benzene
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formelmasse 269.977
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.