Learn More
1-Chlor-2-Iodethan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322976 25 g 25 Gramm
11302976 1 g 1 Gramm
11312976 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10742.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 624-70-4 | C2H4ClI | 190.41 g/mol
1-Chloro-2-iodoethane is used as a mild electrophile for iodination of metallated species, as in the conversion of an ortho-lithiated benzyl ether to the corresponding ortho-iodide. It reacts with 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinone, and obtain the 5-(2-chloro-ethoxy)-[1,4]naphthoquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2-iodoethan wird als leichtes Elektrophil für die Iodierung von Metallspezies verwendet, etwa bei der Umwandlung von Ortho-Lithium.Benzylether zum entsprechenden Ortho-Iodid. Es reagiert mit 5-Hydroxy-[1,4]-naphthachinon und erhält 5-(2-chlor-ethoxy)-[1,4] naphthachinon.
Löslichkeit
Lösliche anorganische Lösungsmittel. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 624-70-4
Summenformel C2H4ClI
Molekulargewicht (g/mol) 190.41
MDL-Nummer MFCD00041453
InChI-Schlüssel JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
PubChem CID 136438
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Iodethan
SMILES ClCCI
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-iodoethane
Dichte 2.088
Siedepunkt 61°C to 62°C (30 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.566
Menge 25 g
Beilstein 1730865
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble inorganic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 190.41
Reinheit (%) 96%