Learn More
1-Chlor-3,3-Dimethylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362607
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11362607 10 g 10 Gramm
11372607 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11362607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11753.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2855-08-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
1-Chloro-3,3-dimethylbutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3,3-Dimethylbutan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2855-08-5
MDL-Nummer MFCD00018980
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Dichte 0.867
Siedepunkt 116°C to 118°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Summenformel C6H13Cl
Strukturformel (CH3)3CCH2CH2Cl
Brechungsindex 1.417
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731465
Synonym neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
InChI-Schlüssel XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CCCl
IUPAC-Name 1-Chlor-3,3-Dimethylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 120.62
PubChem CID 76111
Formelmasse 120.62
Reinheit (%) 97%