Learn More
1-Chlor-3,4-Dinitrobenzol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11954581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11954581 250 g Glasflasche 250 Gramm
11693009 50 g Glasflasche 50 Gramm
10541431 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11954581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172312500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 610-40-2
Summenformel C6H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.55
InChI-Schlüssel QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC-Name 4-Chlor-1,2-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36.0°C
Farbe Braungelb
Dichte 1.6800g/mL
Siedepunkt 315.0°C
Flammpunkt 194°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)2
Brechungsindex 1.5865 to 1.5885 (20°C, 589nm)
Menge 250 g
Beilstein 05,262
Relative Dichte 1.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke